4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302057-1G
PC302057-5G
APOSPC302057-1GEA
58.4
EUR
APOSPC302057-1G
APOSPC302057-5G
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol 98%
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol
Formule:
C₁₁H₁₄F₂O₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD22201020 CAS nummer: 438050-19-2 |