(4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302058-1G PC302058-5G PC302058-10G
APOSPC302058-1GEA 93.5 EUR
APOSPC302058-1G APOSPC302058-5G APOSPC302058-10G
(4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formule: C₉H₆ClF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115842
CAS nummer: 601513-31-9