4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302060-1G
PC302060-5G
PC302060-25G
APOSPC302060-1GEA
61.4
EUR
APOSPC302060-1G
APOSPC302060-5G
APOSPC302060-25G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenol 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenol
Formule:
C₇H₄ClF₃O₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD06660247 CAS nummer: 886500-85-2 |