(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302061-1G PC302061-5G PC302061-10G PC302061-25G
APOSPC302061-1GEA 33.7 EUR
APOSPC302061-1G APOSPC302061-5G APOSPC302061-10G APOSPC302061-25G
(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formule: C₉H₆ClF₃O₂
Smeltpunt: 82…84 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116012
CAS nummer: 22902-86-9