4-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302062-1G PC302062-5G
APOSPC302062-1GEA 80.4 EUR
APOSPC302062-1G APOSPC302062-5G
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol 97%
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol
Formule: C₉H₁₀F₂O₂
MW: 188.17 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258696
CAS nummer: 438050-23-8