5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Chloro-2-cyanobenzotrifluoride
PC302065-1G PC302065-5G PC302065-10G
APOSPC302065-1GEA 58.4 EUR
APOSPC302065-1G APOSPC302065-5G APOSPC302065-10G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃ClF₃N
MW: 205.57
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660352
CAS nummer: 89223-58-5
UN: 3439
ADR: 6.1 III