(2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302071-1G PC302071-5G
APOSPC302071-1GEA 117 EUR
APOSPC302071-1G APOSPC302071-5G
(2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile 98%
(2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile
Formule: C₉H₄Cl₂F₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11519350
CAS nummer: 1092461-09-0