2-Chloro-3,6-difluorobenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302072-25G PC302072-5G PC302072-1G
APOSPC302072-25GEA 266 EUR
APOSPC302072-25G APOSPC302072-5G APOSPC302072-1G
2-Chloro-3,6-difluorobenzonitrile 98%
2-Chloro-3,6-difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂ClF₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660175
CAS nummer: 886501-33-3
UN: 3276
ADR: 6.1,III