2-Fluoro-p-anisidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302074-1G PC302074-5G PC302074-10G
APOSPC302074-1GEA 22 EUR
APOSPC302074-1G APOSPC302074-5G APOSPC302074-10G
2-Fluoro-p-anisidine 98%
2-Fluoro-p-anisidine
Formule: C₇H₈FNO
Smeltpunt: 48…51 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00047827
CAS nummer: 458-52-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III