2-Fluoro-5-methylbenzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302076-1G PC302076-5G PC302076-10G
APOSPC302076-1GEA 117 EUR
APOSPC302076-1G APOSPC302076-5G APOSPC302076-10G
2-Fluoro-5-methylbenzylamine 98%
2-Fluoro-5-methylbenzylamine
Formule: C₈H₁₀FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06213371
CAS nummer: 93071-82-0
UN: 2735
ADR: 8,III