2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302078-1G PC302078-5G PC302078-25G PC302078-100G
APOSPC302078-1GEA 70.1 EUR
APOSPC302078-1G APOSPC302078-5G APOSPC302078-25G APOSPC302078-100G
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₉H₈BrF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832315
CAS nummer: 1017778-77-6
UN: 3265
ADR: 8,II