2-Methyl-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302080-1G PC302080-5G PC302080-10G
APOSPC302080-1GEA 87.6 EUR
APOSPC302080-1G APOSPC302080-5G APOSPC302080-10G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formule: C₁₁H₉F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832281
CAS nummer: 1017777-95-5