2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302081-1G PC302081-5G
APOSPC302081-1GEA 117 EUR
APOSPC302081-1G APOSPC302081-5G
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formule: C₉H₁₀F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22201056
CAS nummer: 1373920-87-6