2-Methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302083-1G
PC302083-5G
APOSPC302083-1GEA
106
EUR
APOSPC302083-1G
APOSPC302083-5G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formule:
C₁₁H₉F₃O₂ Smeltpunt: 155…158 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09832288 CAS nummer: 1017778-08-3 |