3,5-Difluoro-2-methoxybenzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302084-1G PC302084-5G PC302084-10G
APOSPC302084-1GEA 157 EUR
APOSPC302084-1G APOSPC302084-5G APOSPC302084-10G
3,5-Difluoro-2-methoxybenzylamine 98%
3,5-Difluoro-2-methoxybenzylamine
Formule: C₈H₉F₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660178
CAS nummer: 886502-00-7