3',6'-Dichloro-2'-fluoroacetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302086-1G PC302086-5G PC302086-25G
APOSPC302086-1GEA 106 EUR
APOSPC302086-1G APOSPC302086-5G APOSPC302086-25G
3',6'-Dichloro-2'-fluoroacetophenone 98%
3',6'-Dichloro-2'-fluoroacetophenone
Formule: C₈H₅Cl₂FO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09025392
CAS nummer: 916420-72-9