(3-Chloro-2,4-difluorophenyl)acetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302087-1G PC302087-5G PC302087-250MG
APOSPC302087-1GEA 87.6 EUR
APOSPC302087-1G APOSPC302087-5G APOSPC302087-250MG
(3-Chloro-2,4-difluorophenyl)acetic acid 97%
(3-Chloro-2,4-difluorophenyl)acetic acid
Formule: C₈H₅ClF₂O₂
Smeltpunt: 124…126 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660337
CAS nummer: 886761-66-6