3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302090-1G PC302090-5G
APOSPC302090-1GEA 220 EUR
APOSPC302090-1G APOSPC302090-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅ClF₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09924313
CAS nummer: 1000530-58-4
UN: 3276
ADR: 6.1,III