3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302091-1G PC302091-5G PC302091-10G
APOSPC302091-1GEA 35.1 EUR
APOSPC302091-1G APOSPC302091-5G APOSPC302091-10G
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₄F₄O
MW: 192.11 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116354
CAS nummer: 924817-93-6