3-Fluoro-2-methylbenzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302092-1G PC302092-5G PC302092-10G
APOSPC302092-1GEA 68.7 EUR
APOSPC302092-1G APOSPC302092-5G APOSPC302092-10G
3-Fluoro-2-methylbenzylamine 98%
3-Fluoro-2-methylbenzylamine
Formule: C₈H₁₀FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06213676
CAS nummer: 771573-36-5
UN: 1760
ADR: 8,III