3-Fluoro-5-methylbenzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302093-1G PC302093-5G PC302093-10G
APOSPC302093-1GEA 84.7 EUR
APOSPC302093-1G APOSPC302093-5G APOSPC302093-10G
3-Fluoro-5-methylbenzylamine 98%
3-Fluoro-5-methylbenzylamine
Formule: C₈H₁₀FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06213636
CAS nummer: 771573-02-5