3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302095-1G PC302095-5G
APOSPC302095-1GEA 101 EUR
APOSPC302095-1G APOSPC302095-5G
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₇F₃O₃
MW: 220.15 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185681
CAS nummer: 1214384-93-6