3-methoxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302098-1G PC302098-5G PC302098-10G
APOSPC302098-1GEA 77.5 EUR
APOSPC302098-1G APOSPC302098-5G APOSPC302098-10G
3-methoxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
3-methoxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₇F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11110997
CAS nummer: 945003-38-3