4,5-Difluoro-2-methoxybenzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302100-1G PC302100-5G
APOSPC302100-1GEA 117 EUR
APOSPC302100-1G APOSPC302100-5G
4,5-Difluoro-2-methoxybenzylamine 98%
4,5-Difluoro-2-methoxybenzylamine
Formule: C₈H₉F₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660190
CAS nummer: 886497-93-4