4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-chloro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
PC302102-1G PC302102-5G
APOSPC302102-1GEA 70.1 EUR
APOSPC302102-1G APOSPC302102-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
Formule: C₈H₃Cl₂F₃O₂
MW: 259.01 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18393778
CAS nummer: 1261791-05-2