4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
PC302103-1G PC302103-5G PC302103-10G
APOSPC302103-1GEA 70.1 EUR
APOSPC302103-1G APOSPC302103-5G APOSPC302103-10G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formule: C₈H₃Cl₂F₃O₂
MW: 259.01 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18393813
CAS nummer: 1261779-42-3