4-Chloro-3-fluorobenzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302107-25G PC302107-5G PC302107-10G
APOSPC302107-25GEA 438 EUR
APOSPC302107-25G APOSPC302107-5G APOSPC302107-10G
4-Chloro-3-fluorobenzamide
4-Chloro-3-fluorobenzamide
Formule: C₇H₅ClFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 874781-07-4