4-Ethoxy-2,6-difluorobenzoyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Ethoxy-2,6-difluorobenzoyl chloride
PC302109-1G PC302109-5G
APOSPC302109-1GEA 87.6 EUR
APOSPC302109-1G APOSPC302109-5G
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzoyl chloride 97%
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzoyl chloride
Formule: C₉H₇ClF₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22201053
CAS nummer: 1373920-79-6