4'-Fluoro-2'-methylacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(4-Fluoro-2-methylphenyl)ethanone
PC302110-25G PC302110-5G PC302110-1G
APOSPC302110-25GEA 185 EUR
APOSPC302110-25G APOSPC302110-5G APOSPC302110-1G
4'-Fluoro-2'-methylacetophenone
4'-Fluoro-2'-methylacetophenone
Formule: C₉H₉FO
MW: 152.17 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00028041
CAS nummer: 446-29-7