5'-Fluoro-2'-methylacetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 5-Fluoro-2-methylacetophenone, 1-(5-Fluoro-2-methylphenyl)ethan-1-one
PC302118-25G PC302118-5G PC302118-1G
APOSPC302118-25GEA 361 EUR
APOSPC302118-25G APOSPC302118-5G APOSPC302118-1G
5'-Fluoro-2'-methylacetophenone 98%
5'-Fluoro-2'-methylacetophenone
Formule: C₉H₉FO
MW: 152.17 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660189
CAS nummer: 29427-49-4