4-Chloro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302146-1G PC302146-5G
APOSPC302146-1GEA 111 EUR
APOSPC302146-1G APOSPC302146-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₉ClF₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09914853
CAS nummer: 63687-03-6