2,3-Difluoro-4-methylbenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302154-5G PC302154-1G
APOSPC302154-5GEA 93.5 EUR
APOSPC302154-5G APOSPC302154-1G
2,3-Difluoro-4-methylbenzonitrile 98%
2,3-Difluoro-4-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₅F₂N
Smeltpunt: 43…45 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660243
CAS nummer: 508203-48-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III