2,4-Difluorobenzamidoxime 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302158-5G PC302158-10G PC302158-1G
APOSPC302158-5GEA 106 EUR
APOSPC302158-5G APOSPC302158-10G APOSPC302158-1G
2,4-Difluorobenzamidoxime 97%
2,4-Difluorobenzamidoxime
Formule: C₇H₆F₂N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 883022-90-0