2',5'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-[2,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
PC302159-25G PC302159-5G PC302159-1G
APOSPC302159-25GEA 318 EUR
APOSPC302159-25G APOSPC302159-5G APOSPC302159-1G
2',5'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2',5'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₁₀H₆F₆O
MW: 256.15 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116044
CAS nummer: 545410-47-7