2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302161-1G PC302161-5G
APOSPC302161-1GEA 127 EUR
APOSPC302161-1G APOSPC302161-5G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formule: C₉H₅Cl₂F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11519351
CAS nummer: 1092461-11-4