2,6-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-(2,6-difluoro-4-methoxyphenyl)ethanenitrile, 2-(2,6-difluoro-4-methoxyphenyl)acetonitrile
PC302164-1G PC302164-5G PC302164-25G
APOSPC302164-1GEA 103 EUR
APOSPC302164-1G APOSPC302164-5G APOSPC302164-25G
2,6-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile 98%
2,6-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile
Formule: C₉H₇F₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115928
CAS nummer: 886499-03-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III