α-Bromo-2-chloro-4,5-difluorotoluene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302167-25G PC302167-5G PC302167-1G
APOSPC302167-25GEA 499 EUR
APOSPC302167-25G APOSPC302167-5G APOSPC302167-1G
α-Bromo-2-chloro-4,5-difluorotoluene 97%
α-Bromo-2-chloro-4,5-difluorotoluene
Formule: C₇H₄BrClF₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660158
CAS nummer: 874285-21-9
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable