(2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302168-1G PC302168-5G
APOSPC302168-1GEA 106 EUR
APOSPC302168-1G APOSPC302168-5G
(2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formule: C₉H₆ClF₃O₂
MW: 238.59 g/mol
Smeltpunt: 149…152 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660234
CAS nummer: 886500-31-8