2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302173-10G PC302173-5G PC302173-25G
APOSPC302173-10GEA 274 EUR
APOSPC302173-10G APOSPC302173-5G APOSPC302173-25G
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formule: C₉H₇F₃O₃
MW: 220.15 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115965
CAS nummer: 886500-13-6