2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302174-10G PC302174-5G PC302174-1G
APOSPC302174-10GEA 268 EUR
APOSPC302174-10G APOSPC302174-5G APOSPC302174-1G
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₉H₇F₃O₄
Smeltpunt: 88…90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115966
CAS nummer: 848947-91-1
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable