2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302176-5G PC302176-1G PC302176-25G
APOSPC302176-5GEA 90.6 EUR
APOSPC302176-5G APOSPC302176-1G APOSPC302176-25G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formule: C₉H₆F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115963
CAS nummer: 886500-03-4