2'-Methyl-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302178-1G PC302178-5G
APOSPC302178-1GEA 114 EUR
APOSPC302178-1G APOSPC302178-5G
2'-Methyl-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
2'-Methyl-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formule: C₁₀H₉F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22201061
CAS nummer: 1373920-81-0