2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302180-1G PC302180-5G
APOSPC302180-1GEA 127 EUR
APOSPC302180-1G APOSPC302180-5G
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenol 98%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenol
Formule: C₉H₇F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18399811
CAS nummer: 1261747-88-9