3-(2,4-Difluorophenyl)propionic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302182-25G PC302182-5G PC302182-1G
APOSPC302182-25GEA 0 EUR
APOSPC302182-25G APOSPC302182-5G APOSPC302182-1G
3-(2,4-Difluorophenyl)propionic acid 97%
3-(2,4-Difluorophenyl)propionic acid
Formule: C₉H₈F₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116052
CAS nummer: 134672-70-1