3,6-Dichloro-2-fluorobenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302187-25G PC302187-5G PC302187-1G
APOSPC302187-25GEA 408 EUR
APOSPC302187-25G APOSPC302187-5G APOSPC302187-1G
3,6-Dichloro-2-fluorobenzoic acid 98%
3,6-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃Cl₂FO₂
Smeltpunt: 150…153 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09025382
CAS nummer: 916420-62-7