3-[4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-(4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
PC302190-1G PC302190-250MG
APOSPC302190-1GEA 373 EUR
APOSPC302190-1G APOSPC302190-250MG
3-[4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 97%
3-[4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formule: C₁₁H₁₀F₄O₂
MW: 250.19 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22201076
CAS nummer: 1373920-73-0