3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302192-1G PC302192-5G PC302192-10G
APOSPC302192-1GEA 127 EUR
APOSPC302192-1G APOSPC302192-5G APOSPC302192-10G
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₄ClF₄N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11519322
CAS nummer: 126538-85-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III