3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302193-1G PC302193-5G
APOSPC302193-1GEA 263 EUR
APOSPC302193-1G APOSPC302193-5G
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₄ClF₄N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11519381
CAS nummer: 1092461-38-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III