(3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302195-1G PC302195-5G PC302195-10G
APOSPC302195-1GEA 122 EUR
APOSPC302195-1G APOSPC302195-5G APOSPC302195-10G
(3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formule: C₉H₆ClF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 1000568-54-6