(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC302198-1G PC302198-5G PC302198-10G
APOSPC302198-1GEA 38 EUR
APOSPC302198-1G APOSPC302198-5G APOSPC302198-10G
(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formule: C₉H₆ClF₃O₂
MW: 238.59 g/mol
Smeltpunt: 125…127 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115851
CAS nummer: 886496-99-7